Läs mer
Cyclandelate, Mikromol™
Beskrivning
Cyclandelate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclandelate |
| CAS | 456-59-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclandelate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H24 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mandelic acid, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester (6CI,7CI,8CI), Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, mandelate (8CI), 3,3,5-Trimethylcyclohexyl mandelate, 3,5,5-Trimethylcyclohexanol, mandelic acid ester, 3,5,5-Trimethylcyclohexyl amygdalate, 3,5,5-Trimethylcyclohexyl mandelate, Arto-Espasmol, BS 572, Capilan, Ciclospasmol, Clandilon, Cyclandelate, Cyclergine, Cyclobral, Cyclolyt, Cyclomandol, Cyclospasmol, Dilatan, Natil, Novodil, Perebral, Saiclate, Sancyclan, Sepyron, Spasmione, Spasmocyclon, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexanol alpha-phenyl-alpha-hydroxyacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O3/c1-12-9-14(11-17(2,3)10-12)20-16(19)15(18)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,18H,9-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)C(O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Visa mer |