Läs mer
Cyklaniliprol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322021
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322021 1 ml
1 options
Produktkod. 30322021 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11817600AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclaniliprole
CAS 1031756-98-5
Analyt- eller komponentnamn Cyclaniliprole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H17 Br2 Cl2 N5 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Bromo-N-(2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Cyclaniliprole, IKI 3106, N-[2-Bromo-4-chloro-6-[[α-methyl(cyclopropylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]-3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-, Cyclaniliprole
InChI formel InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)
LEDER CC(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Br)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C4CC4
IUPAC-namn 5-bromo-N-[2-brom-4-klor-6-(1-cyklopropyletylkarbamoyl)fenyl]-2-(3-klororidin-2-yl)pyrazol-3-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 602.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 598,9126 g/mol