Läs mer
Cyclaniliprol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclaniliprole |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32) |
| Formel vikt | 598.9126 |