Läs mer
(-)-Cyclazocine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Cyclazocine |
| CAS | 7313-86-2 |
| Molekylformel | C18 H25 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R,6R,11R)-3-(Cyclopropylmethyl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol, (-)-cis-Cyclazocine, (-)-α-Cyclazocine, MCV 4512, NIH 10450, l-Cyclazocine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO/c1-12-17-9-14-5-6-15(20)10-16(14)18(12,2)7-8-19(17)11-13-3-4-13/h5-6,10,12-13,17,20H,3-4,7-9,11H2,1-2H3/t12-,17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1[C@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@]1(C)CCN2CC4CC4 |
| IUPAC-namn | (1R,9S)-10-(cyclopropylmethyl)-1,13-dimethyl-10-azatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2(7),3,5-trien-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.397 |
| Formel vikt | 271.194 |