Läs mer
Cyclen, MedChemExpress
Produktkod. 16439326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439326 100 mg
1 options
Produktkod. 16439326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW007656
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cyclen is the aza analogue of crown ether, used as a precursor for MRI contrast agents, and is an intermediate for the preparation of effective macrocyclic chelates.
Cyclen is the aza analogue of crown ether, used as a precursor for MRI contrast agents, and is an intermediate for the preparation of effective macrocyclic chelates.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclen
CAS 294-90-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H20N4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1.85 mg/mL (10.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER C1CNCCNCCNCCN1
Molekylvikt (g/mol) 172.27
Formel vikt 172.27
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder