Läs mer
Cyclen, TRC
Produktkod. 30134716
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134716 25 g
30133036 5 g
30007513 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98774525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 294-90-6
Molekylformel C8 H20 N4
Molekylvikt (g/mol) 172.27
Synonym Gadobutrol Impurity 39 (Cyclen)
IUPAC-namn 1,4,7,10-tetrazacyclododecane
LEDER C1CNCCNCCNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclen
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H20N4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h9-12H,1-8H2
Formel vikt 172.1688