Läs mer
Cyklisk 17-(1,2-etanediylacetal) och rost-4-en-3,17-diane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 1044-89-9 |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](CC2)([C@]5(C)C(CC4)=CC(=O)CC5)[H])[H])[H])OCCO3 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodekahydrospiro[cyklopenta[a]fenantren-17,2'-[1,3]dioxolan]-3(2H)-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.22 |