Läs mer
Cyklisk 17-(1,2-etanediylacetal) och rost-4-en-3,17-diane, TRC
Produktkod. 30362416
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30362416 25 mg
1 options
Produktkod. 30362416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99002025MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-4-ene-3,17-dione
CAS 1044-89-9
Molekylformel C21H30O3
Kvantitet 25 mg
Synonym 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3-one
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
LEDER C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](CC2)([C@]5(C)C(CC4)=CC(=O)CC5)[H])[H])[H])OCCO3
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodekahydrospiro[cyklopenta[a]fenantren-17,2'-[1,3]dioxolan]-3(2H)-ett
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Formel vikt 330.22