Läs mer
Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-5-ene-3,17-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-5-ene-3,17-dione |
| CAS | 14456-13-4 |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h3,16-18H,4-13H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CC2=CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@@](C5(OCCO5)CC4)(CC[C@]3([H])[C@]2(CC1)C)C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-[1,3]dioxolan]-3(2H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.22 |