missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclic 3-Hydroxy Melatonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclic 3-Hydroxy Melatonin |
| CAS | 67199-08-0 |
| Molekylformel | C13H16N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(3a-hydroxy-5-methoxy-3,3a,8,8a-tetrahydropyrrolo[2,3-b]indol-1(2H)-yl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)15-6-5-13(17)10-7-9(18-2)3-4-11(10)14-12(13)15/h3-4,7,12,14,17H,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C)N1CCC2(C3=CC(OC)=CC=C3NC12)O |
| IUPAC-namn | 1-(8b-hydroxy-7-methoxy-1,2,3a,4-tetrahydropyrrolo[2,3-b]indol-3-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.28 |
| Formel vikt | 248.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?