missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Cyclic somatostatin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.91% |
| CAS | 38916-34-6 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 1637.88 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (61.05 mM∣Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (61.05 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SRIF-14∣ Somatostatin-14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?