Läs mer
Cyclin B1 Antibody (2061A), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18507248 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18507248 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18507248 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB6000DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cyclin B1
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 2061A
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Värd art Rabbit
Immunogen Partial recombinant human Cyclin-B1 protein (amino acids 1-91) [UniProt P14635]
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 891
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG