Läs mer
Cyclin B1 Antibody (CCNB1/9242R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterDescrizione
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | Cyclin B1 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CCNB1/9242R |
| Konjugera | Alexa Fluor 405 |
| Formulering | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | His-tagged recombinant hamster Cyclin B1 protein |
| Reningsmetod | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?