Läs mer
Cyclin B1 Antibody (CCNB1/9242R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18596679 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18596679 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18596679 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324309AF405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cyclin B1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CCNB1/9242R
Konjugera Alexa Fluor 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Värd art Rabbit
Immunogen His-tagged recombinant hamster Cyclin B1 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 891
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ