missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclin D1 Antibody (rCCND1/4752), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08953PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cyclin D1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Cyclin D1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues within aa 200-295 of Cyclin D1 (Uniprot: P24385 ) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway | |
| 595 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCCND1/4752 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering