Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
2060.30 SEK - 10861.12 SEK
Specifikationer
Antigen Cyclin D1/Bcl-1
Klona SP4
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Form Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10733436
Visa dokument
Epredia™
RM-9104-S0
100 μL Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11594564
Visa dokument
Epredia™
RM-9104-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5885.00 SEK
5482.37 SEK / 100µL
Spara 402.63 SEK
6% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12653687
Visa dokument
Epredia™
RM-9104-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
11410.00 SEK
10861.12 SEK / 1ml
Spara 548.88 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
12643687
Visa dokument
Epredia™
RM-9104-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7770.00 SEK
7476.01 SEK / 12ml
Spara 293.99 SEK
3% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Specifikationer
Specifikationer
Cyclin D1/Bcl-1
Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
SP4
Monoclonal
Rabbit
Cell Cycle
Primary
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer