missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclin E1 Antibody (CCNE1/2460), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08805PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cyclin E1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Cyclin E1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1 | |
| Recombinant human Cyclin E1 protein fragment (around aa 10-176) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP24864) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers | |
| 898 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CCNE1/2460 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering