missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclin H Antibody (3G6), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Bio-Techne NBP2-59440AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cyclin H Monoclonal antibody specifically detects Cyclin H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Cyclin H | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| CAK, cyclin H, cyclin-dependent kinase-activating kinase complex subunit, cyclin-H, MO15-associated protein, p34CAK complex subunit, p37CDK-activating kinase complex subunit | |
| Recombinant human Cyclin H (1-323aa) purified from E.coli | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair | |
| 902 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, ELISA | |
| 3G6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering