Läs mer
Cyclizine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclizine-d3 (N-methyl-d3) |
| CAS | 1170155-67-5 |
| Molekylformel | C18 D3 H19 N2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)piperazine (ACI), Cyclizine-d3, Cyclizine-D3 (N-methyl-D3), N-Benzhydryl-N'-(methyl-d3)piperazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H22N2/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18 H,12-15H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-benzhydryl-4-(trideuteriomethyl)piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.3992 |
| Formel vikt | 269.1971 g/mol |
| Visa mer |