Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyklizinhydroklorid, 98 %
Product Code. 15547719 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Packungsgröße:
1g
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15547719 1 g 1g
1 options
Product Code. 15547719 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461040010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 303-25-3 | C18H22N2·HCl | 302.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclizine hydrochloride
CAS 303-25-3
Smältpunkt 291.0°C to 293.0°C
Förlust vid torkning 1% max. (120°C, 3 h)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H22N2·HCl
Kvantitet 1 g
Synonym cyclizine hydrochloride, cyclizine hcl, dihydrochlorid, marzine, reis-fit, unii-w0o1nhp4we, marezine hydrochloride, cyclizine monohydrochloride, w0o1nhp4we, 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine monohydrochloride
InChI-nyckel UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCN(CC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Cl
IUPAC-namn 1-benshydryl-4-metylpiperazin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 302.84
PubChem CID 6420019
ChEBI CHEBI:51045
Formel vikt 302.84
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclizine hydrochloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.