Läs mer
Cyclizine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Cyclizine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclizine Hydrochloride |
| CAS | 303-25-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclizine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-benzhydryl-4-methylpiperazine;hydrochloride |
| Visa mer |