Läs mer
Cyclizine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclizine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 302.155 |
| Procent renhet | >95% |