missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclizine Lactate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclizine Lactate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2.C3H6O3/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-2(4)3(5)6/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Formel vikt | 356.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?