Läs mer
Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2725355-17-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclizine N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O.2ClH/c1-20(21)14-12-19(13-15-20)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2*1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Cl.C[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Visa mer |