Läs mer
CYCLO(-ALA-GLU), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CYCLO(-ALA-GLU) |
| CAS | 16364-36-6 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S,5S)-5-Methyl-3,6-dioxo-2-piperazinepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O4/c1-4-7(13)10-5(8(14)9-4)2-3-6(11)12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,14)(H,10,13)(H,11,12)/t4-,5-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 3-[(2S,5S)-5-methyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.192 |
| Formel vikt | 200.08 |