Läs mer
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) TFA
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.4% |
| CAS | 199807-33-5 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 688.65 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |