Läs mer
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) TFA
Product Code. 16453039
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
Product Code. Kvantitet
16453039 1 mg
1 options
Product Code. 16453039 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYP1613A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) (TFA) is an inhibitor of integrin αvβ3, with antitumor activity.
Specifications
Renhet 99.4%
CAS 199807-33-5
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 688.65 g/mol
Produkttyp Reference compound