Läs mer
Cyklo(-gly-phe), TRC
Produktkod. 30367967
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30367967 500 mg
1 options
Produktkod. 30367967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC989715500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclo(-Gly-Phe)
CAS 10125-07-2
Molekylformel C11H12N2O2
Kvantitet 500 mg
Synonym (S)-3-(Phenylmethyl)-2,5-piperazinedione, L-3-Benzyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-phenylalanyl), (S)-2-Benzylpiperazine-3,6-dione, (S)-3-Benzyl-2,5-dioxopiperazine, (S)-3-Benzylpiperazine-2,5-dione, Cyclic glycylphenylalanine, Cyclic(glycylphenylalanyl), Cyclo(Gly-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanylglycine), Cyclo(L-phenylalanylglycyl), Cyclo-glycyl-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
LEDER O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
IUPAC-namn (3S)-3-benzylpiperazin-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Formel vikt 204.0899