Läs mer
Cyclo(-Gly-Tyr), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclo(-Gly-Tyr) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c14-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)12-6-10(15)13-9/h1-4,9,14H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 220.0848 |
| Frakt skick | Room Temperature |