Läs mer
MedChemExpress Cyclo(his-pro)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 53109-32-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.25 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 30 mg/mL (128.07 mM) |
| Synonym | Cyclo(histidyl-proline)∣ Histidylproline diketopiperazine |