Läs mer
Cyclo(L-Ala-L-Gly), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclo(L-Ala-L-Gly) |
| CAS | 4526-77-6 |
| Molekylformel | C5H8N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (S)-3-Methyl-2,5-piperazinedione, L-3-Methyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(L-alanylglycyl), Alanine, cyclic anhydride with glycine, Cyclo(Ala-Gly), Cyclo(Gly-L-Ala), Cyclo(alanylglycine), Cyclo(glycylalanine), N-Glycylalanine cyclic anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-5(9)6-2-4(8)7-3/h3H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1NC(=O)CNC1=O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-methylpiperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0586 |