Läs mer
Cyclo(L-prolyl-L-valyl), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclo(L-prolyl-L-valyl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O2/c1-6(2)8-10(14)12-5-3-4-7(12)9(13)11-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 196.12 |