missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclo-L-Val-L-Val, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclo-L-Val-L-Val |
| CAS | 19943-16-9 |
| Molekylformel | C10H18N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3S-cis)-3,6-Bis(1-methylethyl)-2,5-piperazinedione, (3S,6S)-3,6-Diisopropyl-2,5-piperazinedione, (3S,6S)-3,6-Diisopropylpiperazine-2,5-dione, Cyclo(valylvaline), L-Valine Diketopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-5(2)7-9(13)12-8(6(3)4)10(14)11-7/h5-8H,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(N[C@@H]1C(C)C)[C@H](NC1=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | (3S,6S)-3,6-di(propan-2-yl)piperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?