Läs mer
Cyclo(Leu-Gly), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cyclo(Leu-Gly) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-5(2)3-6-8(12)9-4-7(11)10-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 170.1055 |
| Frakt skick | Room Temperature |