missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclo(Leu-Gly), TRC

Produktkod. 30363453
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363453 100 mg
30357244 50 mg
30362201 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC984485100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5845-67-0
Molekylformel C8H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Synonym Cyclo(Gly-L-Leu), (S)-3-Isobutylpiperazine-2,5-dione, (3S)-3-(2-Methylpropyl)piperazine-2,5-dione, L-3-Isobutyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-leucyl), Cyclo(L-leucylglycine), Cyclo(L-leucylglycyl), L-Leucylglycine Diketopiperazine
IUPAC-namn (3S)-3-(2-methylpropyl)piperazine-2,5-dione
LEDER CC(C)C[C@@H]1NC(=O)CNC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclo(Leu-Gly)
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-5(2)3-6-8(12)9-4-7(11)10-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,11)/t6-/m0/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 170.1055
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.