Läs mer
Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate, MedChemExpress
Beskrivning
Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate is a potent and selective αVβ3 integrin inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate |
| CAS | 250612-42-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H43F6N9O12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 130 mg/mL (153.35 mM) |
| LEDER | O=C(N[C@H](C(N[C@H]1CCCNC(N)=N)=O)CCCCN)[C@H](NC([C@@H](NC(CNC1=O)=O)CC(O)=O)=O)CC2=CC=C(O)C=C2.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 847.72 |
| Formel vikt | 847.72 |
| Visa mer |