Läs mer
Cycloartenol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cycloartenol |
| CAS | 469-38-5 |
| Molekylformel | C30 H50 O |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (3β)-9,19-Cyclolanost-24-en-3-ol, Handianol |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-20(2)9-8-10-21(3)22-13-15-28(7)24-12-11-23-26(4,5)25(31)14-16-29(23)19-30(24,29)18-17-27(22,28)6/h9,21-25,31H,8,10-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24+,25+,27-,28+,29-,30+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H]3CC[C@H]4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]45C[C@@]35CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1S,3R,6S,8R,11S,12S,15R,16R)-7,7,12,16-tetramethyl-15-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.72 |
| Formel vikt | 426.3862 |