Läs mer
Cyclobenzaprine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30240512
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240512 25 mg
30240581 5 mg
30240777 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98775225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184983-42-3
Molekylformel C20 2H3 H18 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 314.87
Synonym Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride, Cyclobenzaprine-D3 hydrochloride (methyl D3)
IUPAC-namn 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobenzaprine-D3 HCl
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formel vikt 314.1629