Läs mer
Cyclobenzaprine.HCl, Lipomed
Produktkod. 30462957
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30462957 100 mg
1 options
Produktkod. 30462957 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCBZ1255HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Cyclobenzaprine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Analyt- eller komponentnamn Cyclobenzaprine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 N . Cl H
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride, 10,11 delta-Amitriptyline hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 311.85
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 311,1441 g/mol