Läs mer
Cyklobenzaprin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30459174
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459174 10 mg
1 options
Produktkod. 30459174 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0062.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobenzaprine Hydrochloride
CAS 6202-23-9
Analyt- eller komponentnamn Cyclobenzaprine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Amitriptyline Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP), Nortriptyline Imp. E (EP), Cyclobenzaprine Hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 10,11delta-Amitriptyline hydrochloride, Benzamin, Flexeril, Flexiban, Lisseril, MK 130 hydrochloride, Miosan, Multi-Relax, Proheptatriene hydrochloride, Tensodox, Yurelax, Amitriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Amitriptyline Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 311.85
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 311,1441 g/mol