Läs mer
Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2725355-09-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H21 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclobenzaprine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Visa mer |