Läs mer
Cyklobenzaprin N-oxid, TRC
Produktkod. 18081450
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081450 100 mg
18021140 25 mg
17909649 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18081450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987760100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6682-26-4
Molekylformel C20 H21 N O
Molekylvikt (g/mol) 291.39
Synonym 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
IUPAC-namn 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
LEDER C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobenzaprine N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Formel vikt 291.1623
Procent renhet >95%