Läs mer
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid |
| CAS | 5445-51-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H8 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid, NSC 22073, Carboplatin Imp. B (EP), Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid, Carboplatin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C1(CCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid |
| Visa mer |