Läs mer
Cyclobutanecarbonitrile, 97%
Produktkod. 11414063
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414063 25 g 25g
11404063 5 g 5g
11424063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10309.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4426-11-3 | C5H7N | 81.12 g/mol
Den används endast för forskning eller analys, som farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används endast för forskning eller analys, som farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4426-11-3
Molekylformel C5H7N
Molekylvikt (g/mol) 81.12
MDL-nummer MFCD00013735
InChI-nyckel GFBLFDSCAKHHGX-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanecarbonitrile
Densitet 0.868
Kokpunkt 144°C to 146°C
Flampunkt 42°C (107°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.4325
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 2037573
Synonym cyanocyclobutane, cyclobutyl cyanide, cyclobutancarbonitrile, cyclobutane carbonitrile, acmc-1afpy, cyclobutanecarbonitrile 5g, cyanocyclobutane; cyclobutyl cyanide
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
LEDER C1CC(C1)C#N
IUPAC-namn cyklobutankarbonitril
PubChem CID 78148
Formel vikt 81.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.