Läs mer
Cyklobutankarbonylklorid, 98 %
Produktkod. 11429836
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429836 50 g 50g
11419836 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20317.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5006-22-4 | C5H7ClO | 118,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5006-22-4
Molekylformel C5H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 118.56
MDL-nummer MFCD00001319
InChI-nyckel JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
IUPAC-namn cyklobutankarbonylklorid
LEDER C1CC(C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanecarbonyl chloride
Densitet 1.039
Kokpunkt 145 °C
Flampunkt 37 °C (99 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 956624
Känslighet Fuktkänslig
Formel vikt 118.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.