Läs mer
Cyclobutanecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 11461808
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461808 5 g 5g
11471808 25 g 25g
11481808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14480.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Cyklobutankarboxylsyra används i vattenrening, radmaterial för natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluorosilikatkopparfluorosilikatbariumfluorosilikat och andra fluosilikater och kiselsyratetrafluorid. Det används också för att förädla bly av elektrolys, som betningsmedel och vid behandling av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cyklobutankarboxylsyra används i vattenbehandling, radmaterial för natriumfluorosilikat kaliumfluorosilikatammoniumfluorosilikatkopparfluorosilikatbariumfluorosilikat och andra fluosilikater och kiselsyratetrafluorid. Det används också i metallplätering av antisepsis-desinfektionsmedel för timmer (1-2% av lösningen) i öl- och bryggeriindustrin, raffinering av bly av elektrolys, som betningsmedel och vid behandling av metallytor.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3721-95-7
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00001323
InChI-nyckel TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
PubChem CID 19494
IUPAC-namn cyklobutankarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt -20°C
Kokpunkt 194°C to 195°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Odör Stench
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1816777
Formel vikt 100.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.