Läs mer
Cyklobutankarboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
Cyklobutankarboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclobutanecarboxylic Acid |
| CAS | 3721-95-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclobutanecarboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H8 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)C1CCC1 |
| IUPAC-namn | cyklobutankarboxylsyra |
| Visa mer |