Läs mer
Cyklobutankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30350109
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30350109 1 g
1 options
Produktkod. 30350109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9881651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Molekylformel C5 H8 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
LEDER OC(=O)C1CCC1
IUPAC-namn cyklobutankarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.0524