Läs mer
Cyclobutanemethanol, 99%
Produktkod. 10347410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347410 25 g Glasflaska 25g
10022360 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182230250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4415-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4415-82-1
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00001330
InChI-nyckel WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
PubChem CID 78130
IUPAC-namn cyklobutylmetanol
LEDER C1CC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanemethanol
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 143°C to 144°C
Flampunkt 40°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C4H7CH2OH
Brytningsindex 1.4450 to 1.447
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclobutanemethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.