Läs mer
Cyclobutanemethanol, 99%
Produktkod. 11457014
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11457014
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21480.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4415-82-1 | C5H10O | 86.134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4415-82-1
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00001330
InChI-nyckel WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanemethanol, hydroxymethylcyclobutane, cyclobutylcarbinol, hydroxymethyl cyclobutane, cyclobutyl methanol, cyclobutyl-methanol, cyclobutanecarbinol, cyclobutane carbinol, pubchem23465
PubChem CID 78130
IUPAC-namn cyklobutylmetanol
LEDER C1CC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanemethanol
Densitet 0.913
Kokpunkt 143°C to 144°C
Flampunkt 39°C (102°F)
Brytningsindex 1.4465
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1105
Beilstein 2036027
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.