Läs mer
Cyclobutanol, 96%
Produktkod. p-7082141
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11469633
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12430.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Har syntetiska tillämpningar av guldkatalyserade ringexpansioner. Utveckling av ny typ av övergångsmetallkatalyserade kaskadreaktioner med användning av små ringsystem och applikationerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Har syntetiska tillämpningar av guldkatalyserade ringexpansion. Utveckling av ny typ av övergångsmetallkatalyserade kaskadreaktioner med användning av små ringsystem och applikationerna.
Löslighet Delvis löslig
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2919-23-5
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00001318
InChI-nyckel KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
PubChem CID 76218
IUPAC-namn cyklobutanol
LEDER OC1CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanol
Densitet 0.925
Kokpunkt 123°C to 124°C
Flampunkt 21°C (69°F)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1120
Beilstein 2035937
Löslighetsinformation Partly soluble.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.